Drukuj
Wyszukano: Nakrętki
611  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"611"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Chromatography vial closure, Crimp caps with septa, open top, high temperature quality, Wytrzymałość: 45° shore A, Septa: White silicone/beige PTFE, completely laminated, Grubość: 3,2 mm
Producent: VWR Collection
Opis: Chromatography vial closure, Screw caps without septa, closed top
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Chromatography vial closure, Crimp caps with septa, open top, Wytrzymałość: 45° shore A, Septa: Red-orange natural rubber/red butyl/transparent TEF, Grubość: 1,0 mm
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Chromatography vial closure, PP, Ø: 9 mm, Typ: PP niebieskie, Wytrzymałość: 60° shore A, Septa: Guma czerwono-pomarańczowa /TEF przeźroczysty, Grubość: 1,0 mm
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Chromatography vial closure, PP, Screw caps, open top, high purity, Wytrzymałość: 55° shore A, Septa: White silicone/red PTFE, Grubość: 1,0 mm
Producent: VWR Collection
Opis: Nakrętka, Do szlifów: Wide neck bottles, Gwint: 32 mm, Do butelek: 50/100 ml
Numer katalogowy: (732-3645)
Producent: VWR Collection
Opis: Sterile vented cap indivually wrapped, green, for 2000 ml bottes
j.m.: 1 * 24 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Nakrętki do probówek, także hodowlanych, PE, VWR®, Kolor: Naturalny, Zakrętka: Zatyczka dwupozycyjna, Dla probówek: 17 mm
Niski wpływ na produkcję
Zrównoważone opakowanie Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Chromatography vial closure, Snap caps, open top, Wytrzymałość: 53° shore D, Septa: PTFE virginal, Grubość: 0,2 mm
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Chromatography vial closure, PE, Ø: 11 mm, Typ: PE transparent, soft version, Wytrzymałość: 45° shore A, Septa: Silicone white/PTFE red, Grubość: 1,3 mm
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Zatyczki Safe-T-Flex posiadają unikalną, elastyczną konstrukcję i zabezpieczają materiał znajdujący się w probówce poprzez dokładne zamknięcie na zewn...
Producent: VWR Collection
Opis: Crimp Caps ND8 can be purchased with a variety of septa materials. Furthermore, push-on snap caps for crimp neck vials ND8 are available.
Producent: VWR Collection
Opis: Chromatography vial closure, Stopper, Wytrzymałość: 50° shore A, Septa: Grey butyl, Grubość: 3,0 mm
Numer katalogowy: (548-0661A)
Producent: VWR Collection
Opis: VWR®, Chromatography vial closure, Screw cap, closed top, Wytrzymałość: 53° shore D, Septa: PTFE virginal, Grubość: 0,5 mm
j.m.: 1 * 1.000 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Chromatography vial closure, Screw caps without septa, open top
Producent: VWR Collection
Opis: Chromatography vial closure, Screw caps with septa, closed top, Wytrzymałość: 45° shore A, Septa: White silicone/red PTFE, Grubość: 1,3 mm
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 611
no targeter for Bottom