Drukuj
Wyszukano: Nakrętki
232  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"232"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (331-0227)
Producent: LAB3 OWN PRODUCTION
Opis: Screw cap, PP, white, with PTFE liner, VWR®, Gwint: 28,00 mm
j.m.: 1 * 2.850 SZT
Numer katalogowy: (216-1288)
Producent: VWR Collection
Opis: Screw caps, Kolor: Czerwony, Do: Urine container, 120 ml
j.m.: 1 * 1.000 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Plug seal cap for 500 ml, 1000 ml
Producent: VWR Collection
Opis: screw cap, Zakrętka, PP, z wkładką piankową, Do szlifów: PP 28 butelek, Kolor: Czarny, PP, VWR®, Gwint: PP 28, Kolor: Czarny
Producent: LAB3 OWN PRODUCTION
Opis: Zakrętka, VWR®, Gwint: 28 mm, Kolor: Biały, PP, Do: Butelki do próbek
Producent: VWR Collection
Opis: Nakrętka, Do szlifów: Wide neck bottles, Gwint: 40 mm, Do butelek: 250 ml
Numer katalogowy: (13015558.)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Cap for glass bottle with PTFE, DIN 45, Do szlifów: Glass bottle with PTFE
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Nakrętka, Do szlifów: bottles, Gwint: 28 mm
Producent: VWR Collection
Opis: Spare caps are designed for use with either narrow mouth or wide mouth VWR® carboys
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (732-3645)
Producent: VWR Collection
Opis: Sterile vented cap indivually wrapped, green, for 2000 ml bottes
j.m.: 1 * 24 SZT
Producent: RIXIUS
Opis: Screw caps with foam inlay, Do szlifów: Narrow mouth bottles with thread, Gwint: PP 28, Kolor: Biały, PP
Producent: DWK Life Sciences
Opis: PBT, czerwony, z uszczelkami pokrytymi PTFE.
Wyprzedaż
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Połączeń system z PP nakrętka GL 45 z dwoma lub trzema PTFE portami. Elastyczny system modułowy. Typowe zastosowania: bezpieczne przenoszenie cieczy w...
Producent: RIXIUS
Opis: Screw cap, PP, black, with LDPE inlay , Gwint: GL 55
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Wykonane z PP, niebieskie.
Wyprzedaż
Producent: Bohlender
Opis: PPS screw cap, black, distributor body made from PTFE.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 232
no targeter for Bottom