Drukuj
Nakrętki z membraną do butli laboratoryjnych, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
215-0089EA 85.5 PLN
215-0089
Nakrętki z membraną do butli laboratoryjnych, DURAN®
Nakrętki Nakrętki
PP, blue, with welded-in PTFE membrane 0,2 µm.
  • Odporność na temperaturę do +140 °C
  • Membrana przepuszczalna dwukierunkowo z wyrównywaniem ciśnienia do 0,1 bar
  • Nakrętki można autoklawować przykręcone do butelek
Pasują do wszystkich gwintów GL. Idealne do przechowywania i magazynowania cieczy produkujących gaz, szczególnie niebezpiecznych substancji chemicznych. Membrana przepuszczalna dla gazu zmniejsza ryzyko nadciśnienia i podciśnienia. Membrana chroni przed przenikaniem cieczy i zanieczyszczeń.