Wykonane z PP, niebieskie.
Z uszczelką
Odporność na temperaturę do 140 °C, autoklawowalne
Łatwe w użyciu, specjalna konstrukcja gwintu pozwala otworzyć lub zamknąć butlę poprzez mniej niż dwa obroty
Dostępne pasujące pierścienie wylewowe z PP (niebieskie) zapewniające czystość, bez rozlań i wycieków
Wykonane z PSU, białe
Z uszczelką powlekaną PTFE. Ze względu na szczególny składnik tworzywa (na bazie poliarylosulfonów), chemiczne, termiczne i mechaniczne właściwości nakrętki są znacznie lepsze i dopasowane do wymagań laboratoryjnych. Dwustronnie powlekana PTFE uszczelka gwarantuje szczelne zamknięcie.
Odporność na temperaturę do 180 °C, autoklawowalne
Specjalny gwint GLS 80® pozwala otworzyć butlę poprzez 3/4 obrotu
Dostępne pasujące pierścienie wylewowe z PTFE zapewniające czystość, bez rozlań i wycieków