Drukuj
Wyszukano: Nakrętki z kroplomierzem
13  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Zakrętka z kroplomierzem, Gwint: 25 mm, Do butelek: 250/500 ml
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Screw cap made of radiation grade polypropylene.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: LDPE, coloured.
Numer katalogowy: (NALGDS2176-0384)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: PP, translucent. with polyethylene insert.
j.m.: 1 * 6 SZT
Producent: Kautex
Opis: LDPE, kolor naturalny.
Numer katalogowy: (215-2471)
Producent: Kautex
Opis: Combination closure with screw-on dropping tip, Kombinowane zamknięcie z nakręcaną końcówką, HDPE, Gwint: 18 mm, HDPE, Do butelek: 10/25/50 ml
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: KARTELL
Opis: HDPE, kolor naturalny.
Wyprzedaż
Producent: BÜRKLE
Opis: Zakrętka z zakrywką, do gwintów Ø 18 mm, Gwint: 18 mm, Do butelek: 100/250/500/1000 ml
Producent: MUELLER & KREMPEL
Opis: Glass pipette mounts for dropping bottles with white PE screw cap and blue rubber hat.
Producent: MUELLER & KREMPEL
Opis: Vertical dropper for medium viscosity oils; Tamper evident closure with dropper insert for openings according to DIN-18, for medium viscosity oils
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Dropper closure for dropping bottles, Screw caps, UNI 1, fast dropping, 4 holes, white, Gwint: DIN 18, Do butelek: 10/20/30/50/100 ml
Producent: Brand
Opis: Cap with dropper nozzle for dropping bottle, Gwint: GL 18, LDPE, Do butelek: 50+100 ml
Numer katalogowy: (HACH2318506)
Producent: Hach
Opis: Zakrętka z oznaczeniami 0,5 i 1,0 ml na szklanej beczce
j.m.: 1 * 6 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom