Drukuj
Wyszukano: Nakrętki z rozpylaczem
9  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Spray caps for narrow neck bottles, Do butelek: 1000 ml, Gwint: 28 mm
Numer katalogowy: (RIXI8-3201-28278BL)
Producent: RIXIUS
Opis: Spray gun made up of polypropylene.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (RIXI8-2500-18-165E)
Producent: RIXIUS
Opis: Finger atomizer made of polypropylene with 2 mm sealing.
j.m.: 1 * 1.400 SZT
Producent: BÜRKLE
Opis: PP spray attachment.
Producent: Kautex
Opis: Wash bottle closure, LDPE, Do: Narrow mouth bottles, Do butelek: 500 ml, Gwint: 25 mm
Producent: KARTELL
Opis: LDPE.
Numer katalogowy: (MUEL14.197.01)
Producent: MUELLER & KREMPEL
Opis: The spray caps with DIN 18 ring and protective cap are suitable for use with 10 to 100 ml dropping bottles.
j.m.: 1 * 20 SZT
Numer katalogowy: (MUEL14.289.14)
Producent: MUELLER & KREMPEL
Opis: Pompa natryskowa, biała, Do: Butelki do odparowywania 100 ml, Gwint: GL 20
j.m.: 1 * 20 SZT
Numer katalogowy: (BELAF116200050)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: PP, durable, chemical resistant.
j.m.: 1 * 2 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom