  • Kryteria
    • Na stanie (25)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Fartuchy
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/07/18944907.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"42"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Fartuch jednorazowego użytku jest wykonany z mieszaniny LDPE 65% i LLDPE 35%.
Producent:  DuPont
Opis:   Specially designed for use with Tychem® apparel, these aprons can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous sub...
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   This apron is made from Duotex fabric (100% polyester with 100% PVC coating).
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   Water- and windproof apron made of Flexothane® Kleen, a fabric consisting of 100% polyamide knitting 6.6 with PU coating.
Numer katalogowy: (SIOE8000A6D01G55)
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
Producent:  DuPont
Opis:   This apron provides triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. It combines the chemical prot...
Numer katalogowy: (AIRLACCSECU19)
Producent:  AIR LIQUIDE CRYOTECHNIC
Opis:   This apron with neck tie is ideal for use in environments where cryogenic fluids are a high risk factor for cryogenic burns.
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 42
  1  2  3  4  5  6  Następny