Drukuj
VWR®, Czapki Bouffant z os?on?, PP
Dostawca: VWR
VWR®
113-8253EA 131 PLN
113-8253 113-8251 113-8252
VWR®, Czapki Bouffant z os?on?, PP
Odzież jednorazowa
Bouffant caps made from non woven PP. For non critical applications.
  • Z osłoną (biała lub niebieska)
  • Bez lateksu
  • Dostępne z siatką na długie włosy
Weight: 12 g/m².
Sposób pakowania: W workach.