Drukuj
Fartuch laboratoryjny, PP, jednorazowy, z gumką na nadgarstek
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
113-8271EA 445 PLN
113-8271 113-8274 113-8273 113-8272
Fartuch laboratoryjny, PP, jednorazowy, z gumką na nadgarstek
Odzież jednorazowa
Jednorazowe fartuchy laboratoryjne wykonane są z polipropylenu, posiadają kołnierz, oraz dwie kieszenie boczne. Idealne do stosowania w środowiskach innych niż niebezpieczne.
  • Podkładane szwy
  • Gumki w nadgarstkach
  • Zapinany na napy lub zamek błyskawiczny (113-8271)
  • Z dwoma kieszeniami
Długość: 1020 mm; 870 mm (rękawy)
Gramatura: 40 g/m²
Kolor: Biały