Drukuj
VWR®, Fartuch jednorazowy wykonany z LDPE/LLDPE
Dostawca: VWR
VWR®
113-8265EA 548 PLN
113-8265
VWR®, Fartuch jednorazowy wykonany z LDPE/LLDPE
Odzież jednorazowa
This disposable smock is made from 65% LDPE and 35% LLDPE.
Długość: 1250 mm
Waga: 12,5 g
Kolor: Biały
*Rozmiar uniwersalny
*Rozmiar uniwersalny