Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Kaptury
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/02/18989402.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   This flat hood is made from Quantus® Comfort fabric which is a high quality polyester fabric (100 % polyester weave with conductive yarn) designed for...
Producent:  VWR Collection
Opis:   These flat hoods are made from Protect Xtra fabric which is a further development of the Protect fabric consisting of 100% polyester weave with conduc...
Numer katalogowy: (113-8202)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Osłony na głowę i twarz z polipropylenu zostały zaprojektowane w celu ochrony użytkowników przed potencjalnymi zanieczyszczeniami środowiska.
UOM:  1 * 500 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Ten sterylny kaptur ochronny wykonany jest z oddychającej tkaniny SMS.
Zintegrowana maska twarzowa jest wytwarzona z połączenia PP z materiału t...
UOM:  1 * 125 SZT
Producent:  DuPont
Opis:   This hood is made of Tyvek®, a flash spun high density polyethylene. The fabric is permeable to both air and water vapour, yet repels water-based liqu...
UOM:  1 * 100 SZT
Numer katalogowy: (113-7001)
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   Cold store hood that provides protection against temperatures up to −40 °C. Made of thermobonded polyester/cotton fabric with fixed quilted Isosoft li...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  3M
Opis:   Replacement hood, Versaflo™, S-605
Producent:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Opis:   Waterproof and windproof detachable hood made of 100% polyester fabric with FR PU coating. With fixed flame retardant cotton lining for improved prote...
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 30
  1  2  3  4  Następny
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping