Drukuj
VWR®, Ochraniacze na buty, PP
Dostawca: VWR
VWR®
113-8280EA 52 PLN
113-8280
VWR®, Ochraniacze na buty, PP
Odzież jednorazowa
Shoe covers made from non woven PP.
  • Bez szwu pod stopą
  • Otwarcie po rozciągnięciu: 300 mm
L×H: 400×180 mm
Gęstość: 40 g/m²
* Jeden rozmiar pasuje do wszystkich.
*Rozmiar uniwersalny