Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "Zarękawniki"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/99/18989799.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"33"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (113-7887)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Ochraniacze na ramiona do cleanroom
UOM:  1 * 150 PARA
Producent:  VWR Collection
Opis:   Zarękawniki, LDPE/LLDPE
Producent:  VWR Collection
Opis:   Zarękawniki do stref czystych (cleanroom), VWR Advanced, SF
Numer katalogowy: (113-8255)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Zarękawniki, PP/PE
UOM:  1 * 100 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Sleeve protectors, PE
Producent:  DuPont
Opis:   Sleeve protectors, Tyvek® IsoClean®, model IC 501
UOM:  1 * 100 SZT
Producent:  ANSELL HEALTH CARE
Opis:   Sleeve protectors, cut resistant, HyFlex® 11-250 / 11-251
Producent:  ANSELL HEALTH CARE
Opis:   Sleeve protector, cut resistant, Zbezpieczenie przed przecięciem, Kevlar®, Żółty , Wysokość: 356 mm
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 33
  1  2  3  4  5  Następny