Drukuj
Kolumny destylacyjne, Vigreux
Dostawca: Lenz
201-1173EA 804 PLN
201-1173 201-3215 201-3216 201-1000 201-0351 201-1001
Kolumny destylacyjne, Vigreux
Elementy do destylacji Kolumny destylacyjne
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Air cooled fractionating column with alternating horizontal and inclined indentations.