Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Złącza do kapilar GC
Dostawca: VWR Collection
VWR®
548-0307EA 930 PLN InStock
548-0307 548-0306
Złącza do kapilar GC
Złączki Złączki do kolumn
Do precyzyjnych połączeń kolumn kapilarnych w GC z średnicą wewnętrzną od 0,2 do 0,53mm oraz średnicą zewnętrzną od 0,3mm do 0,75mm
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość