Drukuj
Septa portu nastrzykowego GC
548-0184EA 300 PLN
VWRI548-0184
Septa portu nastrzykowego GC
Septa do GC o długiej żywotności dla temperatury wlotowej do 340 °C.
  • Łatwa wymiana
  • Nie przywiera do gorących powierzchni
  • Dobre właściwości penetrujące i uszczelniające