Drukuj
Chłodnice Liebiga z 2 szlifami
Dostawca: Lenz
201-1171EA 296 PLN
201-1171 LENZ05210412 LENZ05210413 201-0902 201-0903 LENZ05210411 201-1170 201-1675 201-1676 LENZ05210714 201-1684 LENZ05210514
Chłodnice Liebiga z 2 szlifami
Chłodnice
DURAN®, borosilicate 3.3 glass, clear.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
For condensing vapours, with fused mantle, cone and socket. Water supplied through plastic connectors with 8 mm external diameter and GL 14 threaded joints.
Certyfikaty: DIN 12576.