Drukuj
Chłodnice Allihna z 2 szlifami
Dostawca: Lenz
201-1072EA 473 PLN
201-1072 LENZ05223514 201-1073 201-1074 201-1678 201-1679 201-1071 201-1168 201-1169 201-1677 201-0361
Chłodnice Allihna z 2 szlifami
Chłodnice
DURAN®, borosilicate glass 3.3.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
For condensing vapours. With core and jacket. Water supplied through plastic connectors with 8 mm external diameter and GL 14 threaded joints.
Certyfikaty: 201-1168 and 201-1678 according to DIN 12581