Drukuj
Płuczka gazowa, wzór Drechsela, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
201-0381EA 333 PLN
201-0381
Płuczka gazowa, wzór Drechsela, DURAN®
Butelki i butle Płuczki gazowe
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna daje stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
System nakrętek z głowicą Drechsela, bez tarczy filtracyjnej, regulowane zanurzenie, gwint GL 45.