Drukuj
Łączniki do węży, w kształcie litery "Y"
Dostawca: Kartell
229-0728EA 185 PLN
229-0728 229-0727 229-0726 229-0725 229-0724 229-0723
Łączniki do węży, w kształcie litery "Y"
Okucia i złącza
PP, białe.
  • Good mechanical strength and chemical resistance
  • Very good thermal resistance
  • Autoclavable
  • Suitable for foodstuff
Certyfikaty: Zgodność z przepisami spożywczymi: 90/128/EWG, 92/39/EWG i FDA 21 CFR 177.1520