Drukuj
Łączniki do węży, w kształcie litery "Y"
Dostawca: Kartell
229-0709EA 69.5 PLN
229-0709 229-0708 229-0712 229-0722 229-0711 229-0710 229-0721
Łączniki do węży, w kształcie litery "Y"
Okucia i złącza
PP, półprzeźroczyste.
  • Dobra wytrzymałość mechaniczna i odporność chemiczna
  • Bardzo dobra odporność termiczna
  • Autoklwowalne
  • Nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym
Przedstawione wymiare są precyzyjne, jednak należy brać pod uwagę elastyczność węża. Do prawidłowego pomiaru średnicy łączonych węży służy płytka o nr kat.229-0111.
Certyfikaty: Zgodnośc z przepisami norm żywnościowych i farmaceutycznych 90/128 CEE 92/39 CEE i FDA 21 CFR 177.1520.