  • Kryteria
    • Na stanie (15)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Adaptery i złącza do węży
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/48/76/18944876.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis:   Szkło DURAN®.
Producent:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis:   Szkło, DURAN®.
Producent:  Bohlender
Opis:   PTFE, white. For connecting tubes or tubing to vessels with ground joint. For inserting and fixing probes, thermometers, dip tubes or cables.
Producent:  Bohlender
Opis:   PTFE, white.
Producent:  ENTEGRIS INC
Opis:   Adapter, PureBond®, straight, PFA, Złącze: Straight, Szerokość o Ø: 20,1 mm
Producent:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis:   Szkło DURAN®.
Producent:  Bohlender
Opis:   This vacuum adapter is made of PTFE with O-ring made of FKM for secure placement of standard filter cartridges made of glass or plastic on vessels and...
Producent:  Bohlender
Opis:   PTFE, white. For bottles or reaction vessels with ground joint. For transferring liquids without contamination. For connection to a liquid source or a...
UOM:  1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 14
  1  2  Następny