Drukuj
Pojemniki na mocz z nakrętką
Dostawca: Brand
216-2053EA 944 PLN
216-2053 216-0288
Pojemniki na mocz z nakrętką
Pojemniki na próbki Pojemniki na próbki
PP, translucent with green PE screw cap.
  • Niesterylne lub sterylne
  • Podziałka do 100 ml
Do higienicznej pracy z próbkami moczu.