Chcesz zalogować się jeszcze raz?
UWAGA! Od 8 maja 2018 r. koszty transportu ulegają zmianie. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu.
  • Kryteria
    • Na stanie (15)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wkłady chłodzące
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/73/18945073.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   VWR®, Żel, Szer.xGłęb.xWys.: 89×165×19 mm, 227 g
Producent:  VWR Collection
Opis:   VWR®, Pianka, Szer.xGłęb.xWys.: 102×229×38 mm, 880 g
Producent:  VWR Collection
Opis:   Wkłady chłodzące, VWR®, Plastik, Szer.xGłęb.xWys.: 235x115x44 mm, 1000 g
Producent:  SCA
Opis:   Refrigerant gel pack, standard (0 °C), PolarPack®, Żel, Szer.xGłęb.xWys.: 267×191×32 mm, 1360 g
Numer katalogowy: (CEDE2194)
Producent:  ORKLA CARE AB
Opis:   Cooling packs, Salvequick, Szer.xGłęb.xWys.: 134×142×92 mm, 900 g
UOM:  1 * 3 SZT
Wycofano
Producent:  CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Opis:   This cooling pack is ideal for keeping drinks, food or medicines cool for longer in a passive hard or soft cooler. Its components include water, carbo...
Numer katalogowy: (216-7015)
Producent:  HONIGBERG, J.D. INTERNATIONAL
Opis:   For cooling, shipping and cold storage. Ice replacement in small plastic bags, for embedding samples and other frozen food. Due to their high flexibil...
UOM:  1 * 1.500 SZT
Producent:  HONIGBERG, J.D. INTERNATIONAL
Opis:   [DE]GEL-PACK KÜHLKISSEN GR. 4 1 * 1 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 8