Drukuj
VWR®, Opakowania chłodzące
Dostawca: VWR
VWR®
216-0188EA 562 PLN
216-0188 216-0189 216-0190 216-0191
VWR®, Opakowania chłodzące
Wkłady chłodzące
Półsztywna pianka.
  • Przemiany fazowe w temperaturze 0°C
  • Po rozmrożeniu powraca do stanu piany
  • Zachowaj swój kształt na wszystkich etapach użytkowania
  • Jednorazowe użycie
Do ograniczonej przestrzeni, nigdy nie tracą kształtu, podczas zamrażania, użytkowania lub rozmrażania Dostępne w wielu rozmiarach i odpowiednie do użytku podczas przechowywania i transportu Każda torebka chłodząca jest uszczelniana próżniowo dla stałej wagi i kształtu
  • Faza zmienia się w temperaturze 0°C. Powraca do formy pianki rozmrożeniu. Utrzymuje kształt przez wszystkie etapy użytku, nadaje się do wielokrotnego wykorzystania
Do ograniczonej przestrzeni, nigdy nie tracą kształtu, podczas zamrażania, użytkowania lub rozmrażania Dostępne w wielu rozmiarach i odpowiednie do użytku podczas przechowywania i transportu Każda torebka chłodząca jest uszczelniana próżniowo dla stałej wagi i kształtu