Drukuj
VWR®, Opakowania chłodzące
Dostawca: VWR
VWR®
216-0194EA 266 PLN
216-0194 216-0195 216-0192 216-0193 89049-998 216-0196 89024-674 14100-476 89050-002
VWR®, Opakowania chłodzące
Wkłady chłodzące
Wypełnione żelem.
  • Zachowuje swój kształt podczas każdego z etapów użytkowania: Zmiana fazy w 0 °C, pianka powraca do stanu żelowego po rozmrożeniu. Odpowiednie do farmaceutyków, badań klinicznych, zestawów diagnostycznych, chemikaliów i substancji biologicznych Długotrwałe, wysoka odporność temperaturowa
Opakowania te są przeznaczone do zabezpieczania produktów wrażliwych na temperaturę podczas przechowywania i transportu. Mogą być schładzane w lodówce, zamrażarce, lub inkubatorze w niskiej temperaturze. Są skuteczne w stosowaniu z izolowanymi pojemnikami transportowymi.