Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Wkłady lodowe
Dostawca: HONIGBERG, J.D. INTERNATIONAL
216-7010EA 30.5 PLN InStock
216-7010 216-7012 216-7013 216-7011
Wkłady lodowe
Wkłady chłodzące
These durable and convient ice packs are designed for many applications like cooling, shipping and cold storage.
  • Permanently leak-proof and puncture resistant
  • Content after thawing gel
  • Reusable, non-toxic
Note: Those -23 °C formulation gel packs can be placed in an insulated container at temperatures between 21 and 23 °C to keep the materials at or below 0 °C for over 40 hours.
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość