Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Kuwety
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/95/18945095.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"106"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Jednorazowe kuwety dostępne w dwóch wariantach: optyczny polistyren (PS) oraz polimetakrylan metylu (PMMA)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Square cuvette, VWR®, V-1200/UV-1600PC/UV-3100PC, Glass, Długość fali optycznej: 50 mm
Producent:  VWR Collection
Opis:   Kuwety wykonane z przejrzystego poliwęglanu o czystości medycznej, kompatybilne z wszystkimi powszechnie używanymi elektroporatorami.
Numer katalogowy: (634-1067)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Kuwety makro, cztery przezroczyste ścianki, specjalnie zaprojektowane do spektroskopii fluorescencyjnej.
j.m.:  1 * 100 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   Kuwety spektrofotometryczne, VWR®, UV-1600PC, V-3000PC UV-3100PC, UV-6300PC, Quartz, Długość fali optycznej: 10 mm, Wysokość: 15 mm
Numer katalogowy: (720-1999)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Single use plastic chamber used in cyto-centrifugation for urine, gynecological and non gynecological specimens and designed to perform a cell suspens...
j.m.:  1 * 600 SZT
Producent:  Brand
Opis:   Standardowe jednorazowe kuwety makro i półmikro są dostępne w wersji z tworzywa PS lub PMMA.
Producent:  HELLMA
Opis:   High quality cuvettes made from glass or quartz for on-line spectrophotometric analysis.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 106
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Następny