Drukuj
Wyszukano: Eksykatory
97  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"97"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Porcelanowe wkłady do eksykatorów Centralny otwór 20 mm Ø, otwory filtracyjne ~ Ø 5 mm. Nadają się do stosowania z wszystkimi eksykatorami z odpowied...
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3.
Producent: VWR Collection
Opis: Szkło borokrzemowe 3.3.
Producent: VWR Collection
Opis: Borosilicate glass 3.3
Producent: Bohlender
Opis: Opaque black polycarbonate panels reduce light incidence and protect samples from ultraviolet radiation. Door with snap fit closing and integrated gas...
Numer katalogowy: (BOHLV1927-07)
Producent: Bohlender
Opis: Orange acrylic cabinets have a reinforced aluminium frame, door with foam rubber gasket and magnetic strip, orange acrylic panels reduce light inciden...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Palbam
Opis: Bench top N₂ purge desiccator cabinets made from stainless steel 304, units have an electropolished finish and static dissipative PVC window. Cabinets...
Producent: Bohlender
Opis: Przezroczysty poliwęglan. Każda komora wyposażona w niezależne drzwi z zatrzaskowym zamknięciem i zintegrowaną uszczelką zapewniającą łatwe otwieranie...
Producent: Bohlender
Opis: Clear, PMMA, reinforced aluminium frame with panels made of acrylic glass.
Producent: Thermo Scientific
Opis: CAS No.: 81133-20-2
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Stainless steel 1.4301, Type 304, rust-free.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN®, clear borosilicate glass 3.3. Ideal for drying and drying processes, storage under vacuum and protection from the effects of air and moisture....
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN® clear borosilicate glass 3.3, lid with threaded outlet, type MOBILEX (GL 32), stopcock with PTFE spindle.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: DURAN® clear borosilicate glass 3.3, vacuum desiccator with Mobilex screw thread in the lid with stopcock. With desiccator base with flat flange, no o...
Producent: Bohlender
Opis: Transparent cabinets, have an reinforced aluminium frame with panels made of heat-resistant borosilicate glass 3.3. Suitable for storing hot materials...
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Clear DURAN®, borosilicate glass 3.3, choice of models with flat flange, NOVUS NS 24/29 junction, and outlet in lid with stopcock or desiccators with ...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 97
no targeter for Bottom