Drukuj
Wyszukano: Wkłady osuszające
8  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Thermo Scientific
Opis: CAS No.: 81133-20-2
Producent: Thermo Scientific
Opis: CAS No.: 81133-20-2
Numer katalogowy: (BOHLV1895-12)
Producent: Bohlender
Opis: Silica gel with colour indicator.
j.m.: 1 * 10 L
Numer katalogowy: (WHAT10548239)
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: Desiccant pack ensure that DNA sampling cards remain dry during transport or storage.
j.m.: 1 * 100 SZT
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Convenient, easy to handle packs filled with moisture absorbing silica gel beads are available in multiple sizes to fit most desiccators.
Numer katalogowy: (BELAF420740020)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: These colour-indicating silica gel beads are for use in refilling the Secador® auto-desiccator module which automatically regenerates them for thousan...
j.m.: 1 * 25 g
Numer katalogowy: (STRO669039AG37)
Producent: STROEBEL GMBH
Opis: These robust, compact and versatile desiccant bags are supplied with silica gel used for pharmaceutical products and test tubes, as well as for clinic...
j.m.: 1 * 1.000 SZT
Numer katalogowy: (467-0000)
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Reusable canister which is ideal for use in desiccator cabinets, cupboards, containers, tool boxes and other storage areas to prevent rust and moistur...
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom