Drukuj
Wyszukano: Wkłady do eksykatorów
12  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Porcelanowe wkłady do eksykatorów Centralny otwór 20 mm Ø, otwory filtracyjne ~ Ø 5 mm. Nadają się do stosowania z wszystkimi eksykatorami z odpowied...
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Stainless steel 1.4301, Type 304, rust-free.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Desiccator, Plate, Porcelanowy, Ø: 280 mm
Numer katalogowy: (467-3100)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Nie pękające wkłady do eksykatorów z wypiekaną, odporną na korozję, obojętną, nie klejącą powierzchnią szklaną otaczającą metal. Odpowiednie do eksyka...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: KARTELL
Opis: Desiccator, Plate, PP, Ø: 141 mm
Producent: Brand
Opis: Desiccator plates for glass and plastic desiccators.
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Porcelain plates for desiccators with many small holes, without base.
Producent: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Opis: Porcelain desiccator plates. Central hole 20 mm Ø, filter holes ~5 mm Ø. Suitable for use with any desiccators with corresponding diameter.
Producent: Bel-Art Products, a Part of SP
Opis: Withstand temperatures up to 149 °C (300 °F). Contain no asbestos and are non combustible, stable and chemical resistant. Circular and perforated with...
Numer katalogowy: (WITG8.535.005)
Producent: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Opis: Desiccator plates made from glazed porcelain. Without feet, with central hole Ø 20 mm, and many small holes Ø 5 mm.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: SciLabware
Opis: Metal perforated plate for use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators.
Numer katalogowy: (NALG5306-0130)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Desiccator, Plate, PC, Ø: 343 mm
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom