Drukuj
VWR®, Parownice wysokie
Dostawca: VWR
VWR®
216-0183EA 212 PLN
216-0183 216-0184 216-0181 216-0182 216-0185 216-0179 216-0180
VWR®, Parownice wysokie
Tace/Naczynia/Parownice Parownice
PTFE, z wylewem.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na temperaturę od –200 do +280 °C
  • Wyjątkowo gładkie ściany wewnętrzne zapobiegają zanieczyszczeniom
Gruba ściana, stożkowy kształt, solidne i nietłukące.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na temperaturę od -200 to +280 °C
  • Wyjątkowo gładkie ściany, aby zapobiec skażeniu
Grube ściany, stożkowy kształt. Niezwykle wytrzymały.