Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Szalki petriego
Dostawca: ANICRIN S.R.L.
PS. Suitable for all applications in the microbiology field.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Wersja Ø Wysokość Typ pakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Contact plate, with 3 vents 90 mm 15 mm 25×20/bag 500 ANIC05.10.18PAKI
Contact plate, with 3 vents 55 mm 14 mm 25×20/bag 500 ANIC05.20.18PAHV
Contact plate, with 3 vents 55 mm 14 mm 25×20/bag 1.000 ANIC05.20.18PAHVI
Contact plate, without vents 55 mm 12 mm 25×20/bag 500 391-1922
Contact plate, without vents 55 mm 12 mm 25×20/bag 1.000 ANIC05.30.18PAHI
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość