Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Szalki petriego, PYREX®
Dostawca: SciLabware
PYREX®
PYREX®, borosilicate glass, with lid.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Wersja Ø Wysokość Sterylność Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Without compartment 80 mm 20 mm - 10 391-2024
Without compartment 150 mm 20 mm - 10 391-2027
Without compartment 60 mm 20 mm - 10 391-2023
Without compartment 120 mm 20 mm - 10 391-2026
Without compartment 100 mm 20 mm - 10 391-2025
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość