Drukuj
Statyw na szalki Petriego, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
710-4106EA 1100 PLN
710-4106
Statyw na szalki Petriego, Nalgene®
Statywy do probówek Statywy na szalki Petriego
Stojak na szalki Petriego z ramą PC i białymi słupkami PC.
  • Gładkie, zaokrąglone rogi
  • Uchwyt z otworami na palce oraz gumowa stopka czynią przenoszenie bezpiecznym
  • Statyw może być sterylizowany ciepłem
Nawet do 72 okrągłych szalek (60×15 mm). Łatwy montaż.
Dł.×Sz.×Wys.:203×298×152 mm