Drukuj
Statyw na szalki Petriego, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
391-2161EA 1530 PLN
391-2161
Statyw na szalki Petriego, Nalgene®
Statywy do probówek Statywy na szalki Petriego
Stojak na szalki Petriego z ramą PC i białymi słupkami PC.
Nawet do 54 okrągłych plastikowych szalek (100×15 mm) lub 42 okrągłe szklane szalki (100×15 mm). Łatwy montaż.
Dł.×Sz.×Wys.:203×343×235 mm