Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Naczynie do barwienia, WHEATON®
Dostawca: DWK Life Sciences
Soda-lime glass.
  • Accommodates 19 slides arranged alternately straight across and diagonally
This staining dish, with lid, can hold 10 single standard slides of 76×26 mm or 20 slides back to back.
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Szer.xGłęb.xWys. Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Staining dish 80×55×35 mm 6 720-0701
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Wybierz artykuł, dla którego szukasz Certyfikatu
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość