Drukuj
VWR®, Jednorazowe naczynka wagowe
Dostawca: VWR
VWR®
611-1377EA 241 PLN
25433-016 611-1377 611-1376 611-1375 611-1374 25433-020 611-1373 25433-014 25433-022
VWR®, Jednorazowe naczynka wagowe
Łódeczki Łódeczki wagowe
Aluminiowe, lekkie.
  • Wywinięta krawędź brzegowa dla zwiększonej stabilności
  • Bez zanieczyszczeń i oleju
  • Ułożone w stos
Idealne do ważenia, próbkowania, dozowania, przetwarzania żywności, odparowywania lub ogólnego użytku laboratoryjnego.