Drukuj
Dozowniki przechylne
Dostawca: Lenz
613-0696EA 358 PLN
613-0696 613-0697 613-6253 613-6252 613-6251 613-6250 613-6256 613-6255 613-6254
Dozowniki przechylne
Dozowniki przechylne
Szkło.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Nasadka dozownika jest uzupełniona o butelkę o pojemności 1l, aby wielokrotnie dozować tę samą objętość.
NS 29/32