Drukuj
Butla z dozownikiem
Dostawca: Kartell
612-0948EA 89.5 PLN
612-0948 612-0949 KART1475 612-0950 KART1477 KART1476
Butla z dozownikiem
Dozowniki przechylne
PE (butla i rurka), PMP (dozownik).
  • Powtarzalne dozowania takiej samej objętości cieczy
  • When the bottle pressure is released only the desired volume remains
Przepompowywanie cieczy następuje przez ucisk butli. Ilość cieczy pozostajacej w dozowniku jest regulowana przez przesuw dozownika wzdłuż rurki.
Colour: Transparent /Red