Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "dozowniki-na-preparaty-do-rak"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/18/37/22951837.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"48"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (115-2098)
Producent:  VWR Collection
Opis:   Wytrzymały dozownik na mydło w piance przeznaczony do montażu na ścianie.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  VWR Collection
Opis:   These VWR manual dispensers are durable, wall-mountable and for use with Deb Stoko® soaps and cleansers. Ideal for use in offices, medical rooms, labo...
Numer katalogowy: (KIMB11329)
Producent:  KIMBERLY CLARK
Opis:   This touchless cassette dispenser provides Kleenex® luxury foam soap or sanitiser. The skin care innovation in this electronic system represents high ...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  KIMBERLY CLARK
Opis:   These soap dispensers have been designed to promote hygiene, improve comfort and care.
Producent:  Deb-STOKO
Opis:   Soap dispenser suitable for use with 500 ml or 1000 ml bottles − Can be used without contact.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (115-2092)
Producent:  Deb-STOKO
Opis:   Dozownik piany do mycia rąk jest idealny do stosowania w dowolnej toalecie publicznej, np. w biurach, pomieszczeniach medycznych i laboratoriach, war...
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  Deb-STOKO
Opis:   Refresh is a single touchless dispenser that can handle a wide variety of products.
UOM:  1 * 6 SZT
Producent:  Deb-STOKO
Opis:   Manualne dozowniki firmy Deb są prostymi dozownikami do mydeł i detergentów.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 48
  1  2  3  4  5  6  Następny