Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Zestawy sekcyjne
Dostawca: RSG
631-0617EA 238 PLN InStock
631-0617 631-0618 631-0616
Zestawy sekcyjne
Zestawy chirurgiczne
Stainless steel. These instruments are designed for the dissection of samples ready for microscopic analysis.
These instruments are designed for the dissection of samples ready for microscopic analysis.
Small set - 6 pcs. Scalpel pointed, 160 mm, blade 40 mm; spatula, 150×10 mm; tweezer pointed, straight, 105 mm; microscopy scissors, straight, 100 mm; needle straight with plastic handle, 140 mm; lance with plastic handle, 140 mm
Large set - 9 pcs. Scalpel pointed, 160 mm, blade 40 mm; spatula 150×10 mm; tweezer pointed, straight, 105 mm; microscopy scissors, straight, 100 mm; microscopy scissors, curved, 100 mm; needle straight with plastic handle, 140 mm; needle curved with plastic handle, 140 mm; lance with plastic handle, 140 mm; razor with blade and plastic handle
Anatomical set - 13 pcs. Scalpel pointed, 160 mm, blade 40 mm; scalpel pointed, 130 mm, blade 17 mm; scalpel round, 130 mm, blade 17 mm; spatula 150×10 mm; tweezer pointed, straight, 105 mm; tweezer blunt, straight, 115 mm; microscopy scissors, straight, 100 mm; microscopy scissors, curved, 100 mm; bandage scissors pointed / blunt, 130 mm; director, 150 mm; needle straight with plastic handle, 140 mm; needle curved with plastic handle, 140 mm; lance with plastic handle, 140 mm
  • Small set - 6 pcs. Scalpel pointed, 160 mm, blade 40 mm; spatula, 150×10 mm; tweezer pointed, straight, 105 mm; microscopy scissors, straight, 100 mm; needle straight with plastic handle, 140 mm; lance with plastic handle, 140 mm
  • Large set - 9 pcs. Scalpel pointed, 160 mm, blade 40 mm; spatula 150×10 mm; tweezer pointed, straight, 105 mm; microscopy scissors, straight, 100 mm; microscopy scissors, curved, 100 mm; needle straight with plastic handle, 140 mm; needle curved with plastic handle, 140 mm; lance with plastic handle, 140 mm; razor with blade and plastic handle
  • Anatomical set - 13 pcs. Scalpel pointed, 160 mm, blade 40 mm; scalpel pointed, 130 mm, blade 17 mm; scalpel round, 130 mm, blade 17 mm; spatula 150×10 mm; tweezer pointed, straight, 105 mm; tweezer blunt, straight, 115 mm; microscopy scissors, straight, 100 mm; microscopy scissors, curved, 100 mm; bandage scissors pointed / blunt, 130 mm; director, 150 mm; needle straight with plastic handle, 140 mm; needle curved with plastic handle, 140 mm; lance with plastic handle, 140 mm
Informacja o dostawie: Supplied in leather case with zipper.
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość