Drukuj
Wyszukano: Igły sekcyjne
VWR har disseksjonsnåler og prober til utføring av små skala prosedyrer. Nålene har fin tipp for nøyaktig presisjon.  Disseksjonsnåler med ergonomisk grep. Autoklaverbare.
VWR har disseksjonsnåler og prober til utføring av små skala prosedyrer. Nålene har fin tipp for nøyaktig presisjon. Disseksjonsnåler med ergonomisk grep. Autoklaverbare.
34  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: RSG
Opis: Stainless steel.
Producent: RSG
Opis: Stainless steel needles with black plastic handle.
Producent: RSG
Opis: Stainless steel needles with stainless steel handle.
Producent: RSG
Opis: Stainless steel needles with wooden handle.
Producent: BOCHEM
Opis: Dissecting needles completely made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
Producent: BOCHEM
Opis: Dissecting needles made of stainless steel, with plastic handle.
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Stainless steel.
Producent: USBECK Laborgeräte
Opis: Stainless steel needles with plastic handles.
Numer katalogowy: (HECH42712010)
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Dissecting needles made of chromium-nickel steel, stainless, with wooden handle.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: HAMMACHER KARL
Opis: Dental probes made of WIRONIT steel.
Numer katalogowy: (MURRD210/01)
Producent: MURRAY, S & CO LTD
Opis: Borrodaile needle made of stainless steel.
j.m.: 1 * 10 SZT
Producent: HAMMACHER KARL
Opis: Stainless steel needle, with plastic handle.
Producent: AESCULAP AG & CO
Opis: Eye needles, Aesculap®, Eye needles, 1/2 circle, cutting, Fig. 3, 19 mm
Producent: HAMMACHER KARL
Opis: These dissecting needles are made of stainless steel.
Producent: AESCULAP AG & CO
Opis: ¹/₂ circle suture needles with round body and cutting tip. Heavy version.
Producent: AESCULAP AG & CO
Opis: Surgical needles, cutting, Aesculap®, Surgical needles, Fig. 1, cutting to the inner side, 1,6 mm, 65 mm
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom