Chcesz zalogować się jeszcze raz?
  • Kategoria Produktu
  • Kryteria
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sortuj według:
Wyszukano:
Testy narkotykowe
24  results were found
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/54/18945154.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
  Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   Zestaw ten to wygodny środek do kontroli materiału pod względem zawartości zastrzeżonych leków.Każdy kit zawiera odczynniki wystarczające do wykonania...
Numer katalogowy: (321761U)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   This kit comprises materials for 40 tests.
j.m.:  1 * 1 KIT
Producent:  SURESCREEN
Opis:   Drugtest, multipanel for urine
Producent:  SURESCREEN
Opis:   These multipanel drugs tests can detect up to 12 drugs simultaneously.
Producent:  SURESCREEN
Opis:   Single test cassettes are an effective way to screen for specific drugs in urine when a small urine sample is received. With high accuracy, ease of us...
Producent:  SURESCREEN
Opis:   The multicassette tests for up to 12 several drugs simultaneously, and is very easy to use. The urine sample is added to the sample well with the pipe...
Producent:  SURESCREEN
Opis:   The Integrated Cup combines the collection cup and drug test into an efficient and easy to use product. Highly accurate, the Integrated Cup detects up...
Producent:  SURESCREEN
Opis:   Single test strips are an efficient method for testing urine for specific drugs in urine. Simply dip the test strip into a urine sample and read at 3 ...
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 24
  1  2  3  Następny