Drukuj
Wyszukano: Gniazdka i listwy elektryczne
9  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (115-3043)
Producent: DESCO
Opis: These plugs to fit UK European CEE (7) VII Schuko sockets as used in Belgium, France, Germany, Holland, Spain. The Europe Earth Bonding Point (EBP) pl...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: HUBER
Opis: Com.G@te®. The interfaces are integrated RS232 (bi-directional), RS485 (bi-directional), ECS external control signal, volt free contact, AIF analogue ...
Numer katalogowy: (SE6067)
Producent: Cytiva
Opis: Electrical socket, Banana plug
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (139-1397)
Producent: BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Opis: Cable reel with four Schuko outlets 250 V~, without lid. Stable zinc-plated stand with black PVC cable (HO5VV-F G3 1,50 mm²).
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Agilent
Opis: Electrical socket, QuickSwap restrictor, I.Ø 0,110 mm
Producent: BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Opis: Trailing socket with built-in, attractive and practical cable rewind.
Producent: BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Opis: As for Professional, but also with:
Numer katalogowy: (139-1388)
Producent: BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Opis: The six-way trailing socket has triple protection with a 16 A/3600 W connected load as well as surge protection (5 kA nominal leakage current).
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (139-1385)
Producent: BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Opis: Schuko outlets in anodised aluminium, at 35° angle with nickel-plated earth and integrated child protection
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom