Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Wielokrotne gniazdo
Dostawca: BACHMANN GMBH, ELEKTRO
139-1388EA 828 PLN InStock
139-1388
Wielokrotne gniazdo
Gniazdka i listwy elektryczne
The six-way trailing socket has triple protection with a 16 A/3600 W connected load as well as surge protection (5 kA nominal leakage current).
  • With switch, optical failure indicator and double heat protection
  • Charge eliminator filled with inert gas
  • Frequency and line filters filter the smallest interferences up to 30 MHz
  • Cut-off frequency 400 Hz, damping 20 dB per decade
Trailing socket length: 573 mm
Cable length: 1,75 m
Colour: silver/black
Certyfikaty: VDE tested in accordance with VDE 0675, part 6'
Zobacz ceny
ZAMÓW
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość