  • Kryteria
    • Na stanie (16)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Osłony twarzy
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/66/18709566.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (111-1024)
Producent:  Bollé Safety
Opis:   This protective face shield, with PC lens, provides protection against UV rays and short circuit electric arcs.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  Bollé Safety
Opis:   Protective face shield equipped with adjustable headgear to ensure that the visor remains securely in place.
Producent:  UVEX
Opis:   Lightweight face shields made from durable plastic with headrest and a 1 mm thick acetate screen.
Producent:  SCOTT SAFETY
Opis:   Interchange™ is a comprehensive range of head and helmet-mounted face shields and carriers. The complete range of helmet-mounted face shield carriers ...
Producent:  3M
Opis:   Clear PC visor with sun shield. Compatible with all Peltor™ Helmets.
UOM:  1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (111-0974)
Producent:  Bollé Safety
Opis:   Zytel head helmet with face shield for electric arc welding applications.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  UVEX
Opis:   Osłona wykonana z mocnego PC zabezpiecza przed skutkami łuku elektrycznego. Jest kompatybilna z kaskami Uvex safety helmets, nausznikami uvex 2H, uve...
Producent:  SCOTT SAFETY
Opis:   Designed to fit the Style 600 safety helmets, HXSPEC attaches quickly and easily to the helmet headgear, retracting into the shell when not in use.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 34
  1  2  3  4  5  Następny