Drukuj
Wyszukano: Zestawy do filtracji, plastikowe
36  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Lejek i odbieralnik wykonany z polistyrenu. System do filtracji próżniowej wodnych roztworów zawierających kultury komórkowe, bufory, próbki biologicz...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Filtry próżniowe bardzo przydatne w separacji i oczyszczaniu próbek o dużej objętości.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Do przygotowywania buforów, pożywek do hodowli komórkowych, podłoży mikrobiologicznych i innych płynów biologicznych. Są one wyposażone w wysokowydajn...
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: These units are ideal for minimising unnecessary transfers by filtering directly into the centrifuge tube.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Membrana z azotanu celulozy, lejek: PP, odbieralnik: PS. Gotowe do użycia w analizach mikrobiologicznych, badaniu jakości wody i testach środowiskowyc...
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Mambrana z azotanu celulozy wolnego od Tritonu-X, obudowa PS. Sterylne jednorazowe zestawy do sterylizacji, oczyszczania, prefiltracji i ultrafiltracj...
Wyprzedaż
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Hydrophilic PES membrane, PS graduated housing. Ideal for biological and pharmaceutical sterilisation requirements. Universal tissue culture membrane ...
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Membrana nylonowa, obudowa z PS i zbiornik zbiorczy. Do specjalnych zastosowań. Bez środków zwilżających, najniższa ekstrakcja, doskonała odporność na...
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Membrana PES, obudowa PS. Filters screw onto glass media bottles with 33 or 45 mm neck size.
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Membrana z wolnego od surfaktantów octanu celulozy (SFCA), obudowa PS. Idealne do hodowli komórkowych, niskie wiązanie białek.
Wyprzedaż
Producent: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Opis: Positive pressure filter, AcroCap™, Akrylowy, Membrana: PES, Sterylne, Rozmiar porów: 0,1 µm, Obszar filtracji: 15 cm²
Numer katalogowy: (513-1402)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: These filters are particularly useful for large volume microbiological QC samples.
j.m.: 1 * 12 SZT
Numer katalogowy: (513-1275)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Bottle top filter, Nalgene®, PS, Membrana: PES, Sterylne, Kompletna jednostka, Pojemność: 115 ml, Rozmiar porów: 0,45 µm, Średnica membrany Ø: 50 mm
j.m.: 1 * 12 SZT
Producent: Bohlender
Opis: Vacuum filters with multi-stage hose connector with integrated lock screw for connecting vacuum tubing with Int.Ø 6 mm or 8 mm. The filters are produc...
Numer katalogowy: (514-0590)
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Membrana PES Supor® machV, lejek PS, probówka zbiorcza PP. Optymalny wybór do pracy z małymi objętościami hodowli komórkowych. Oferuje czystą, szybką ...
j.m.: 1 * 12 SZT
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: PS, butelkowe lejki do filtracji próżniowej wielokrotnego użytku, odpowiednie do filtracji analitycznej lub sterylnej, z próżnią lub ciśnieniem.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom