Drukuj
Wyszukano: Krążki filtracyjne
22  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Avantor
Opis: Tarcze są zmontowane w celu użycia podczas przygotowania próbek wodnych do analizy. Konfiguracja laminarna zapewnia zdolność filtracji i charakterysty...
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: Dyski filtracyjne od DURAN®, szkło borokrzemianowe. Krawędzie nie skondensowane i wyśrodkowane, powierzchnia nieobrobiona.
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Producent: ROBU GLASFILTER
Opis: The unique porous structure of VitraPOR® sintered glass filters makes it flexible and versatile for many applications.
Producent: Thermo Scientific
Opis: Te dyski kwarcowe są wytwarzane przez stapianie naturalnie występującej krystalicznej krzemionki.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: These filter discs feature a fused glass rim.
Producent: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Opis: Glass filter discs centred with unfused rim.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Filtry ze spiekanego szkła mają neutralne właściwości z niełączoną krawędzią i nieobrobionymi powierzchniami Proces twardego spiekania powoduje, że ma...
Producent: Whatman products (Cytiva)
Opis: The polyester drain disc is binder free and has a thickness of 100 µm.
Numer katalogowy: (KAVA632424011309)
Producent: Kavalier
Opis: Dyski filtracyjne ze szkła borokrzemianowego. Filtr ze spiekanego szkła ze szlifowanymi krawędziami.
j.m.: 1 * 20 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom