  • Kryteria
    • Na stanie (12)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "filter-holders"
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/30/18945230.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (514-4001)
Producent:  Pall Laboratory
Opis:   Filter holder, SolVac®, PP, Do Ø: 47 mm
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  Pall Laboratory
Opis:   Eliminuje czasochłonny, proces filtrowania strzykawkowego, po jednym na raz, filtrując równolegle do 24 próbek w ciągu kilku sekund. Idealny do stosow...
Producent:  Pall Laboratory
Opis:   Przeznaczone do filtrowania cząstek w małych ilościach (od 10 do 100 ml) za pomocą strzykawki, jako filtr końcowy w systemach do filtracji gazu..
UOM:  1 * 6 SZT
Producent:  Pall Laboratory
Opis:   Zalecane do filtracji produktów, takich jak agresywne chemikalia, rozpuszczalniki laboratoryjne, media hodowli komórkowych, farmaceutyki, witaminy, wo...
Producent:  Pall Laboratory
Opis:   Filter holder, in-line, PC/polysulfone, Do Ø: 47 mm
Producent:  Pall Laboratory
Opis:   Kopolimer acetalu lub stal nierdzewna, uszczelnienie PTFE. Uchwyty wielokrotnego użytku do klaryfikacji niewielkich ilości próbek (1 do 10 ml) za pomo...
Numer katalogowy: (516-7607)
Producent:  Pall Laboratory
Opis:   Pressure filtration funnel, Stal nierdzewna, 200 ml, Do Ø: 47 mm, Wysokość: 164 mm
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  SARTORIUS
Opis:   Filter holder, Stal nierdzewna, Do Ø: 293 mm, Wysokość: 331 mm
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 39
  1  2  3  4  5  Następny